Stampa…
α,α'-Dibromo-m-xylene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide
B24959.09 B24959.18 B24959.30
B24959.09EA 75.2 EUR
B24959.09 B24959.18 B24959.30
α,α'-Dibromo-m-xylene ≥97%
α,α'-Dibromo-m-xylene
Purity: 97% CAS No.: 626-15-3 Molecular Formula: C8H8Br2 Formula Weight: 263.96 Melting Point: 74-76° Beilstein Reference: 971085 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000178
Formula: C₈H₈Br₂
Punto di ebollizione: 135…140 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 74…76 °C
Densità: 1,959 g/cm³ (0 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000178
CAS Number: 626-15-3
EINECS: 210-931-6
UN: 3261
ADR: 8,II