4,5-Dibromo-o-xylene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene, 4,5-Dibromo-1,2-dimethylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 24932-48-7
Molecular Formula: C8H8Br2
Formula Weight: 263.97
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 2206183
Formula:
C₈H₈Br₂ Punto di fusione: 85…87 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082743 CAS Number: 24932-48-7 |