Stampa…
3,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dimethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,5-dimethylphenyl)borane, (3,5-Dimethylphenyl)metaboric acid
B23434.03 B23434.06 B23434.14
B23434.03EA 35.3 EUR
B23434.03 B23434.06 B23434.14
3,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 172975-69-8 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: 235-237° Beilstein Reference: 7368658
Formula: C₈H₁₁BO₂
Punto di fusione: 235…237 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00185689
CAS Number: 172975-69-8