Stampa…
3,4-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L17461.03 L17461.06
L17461.03EA 34.6 EUR
L17461.03 L17461.06
3,4-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
3,4-Dimethylphenylboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 55499-43-9 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: ca 220° Beilstein Reference: 2963858
Formula: C₈H₁₁BO₂
Punto di fusione: ∼ 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01009694
CAS Number: 55499-43-9