2,6-Dimethylphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,6-Dimethylbenzeneboronic acid, (2,6-Dimethylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,6-dimethylphenyl)borane, (2,6-Dimethylphenyl)metaboric acid
Purity: 97%
CAS No.: 100379-00-8
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: 120-126° dec.
MDL No.: MFCD01009693
Formula:
C₈H₁₁BO₂ Punto di fusione: 120…126 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01009693 CAS Number: 100379-00-8 |