Stampa…
2,6-Dimethylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
359270010 359270050 359270250
ACRO359270010EA 28.7 EUR
ACRO359270010 ACRO359270050 ACRO359270250
2,6-Dimethylphenylboronic acid 98%
2,6-Dimethylphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₂
Punto di fusione: 105 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01009693
CAS Number: 100379-00-8
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %