2,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 85199-06-0
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: ca 180°
Beilstein Reference: 3241785
Formula:
C₈H₁₁BO₂ Punto di fusione: ∼ 180 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01863525 CAS Number: 85199-06-0 |