Stampa…
2,4-Dimethylphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23076.06 B23076.03
B23076.06EA 192 EUR
B23076.06 B23076.03
2,4-Dimethylphenylboronic acid ≥97%
2,4-Dimethylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 55499-44-0 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: 204-208° MDL No.: MFCD02683101
Formula: C₈H₁₁BO₂
Punto di fusione: 204…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683101
CAS Number: 55499-44-0