2,3-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 183158-34-1
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: ca 175°
Beilstein Reference: 8050763
Formula:
C₈H₁₁BO₂ Punto di fusione: ∼175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01863524 CAS Number: 183158-34-1 |