Tetraphenylmethane 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 96%
CAS No.: 630-76-2
Molecular Formula: C25H20
Formula Weight: 320.44
Melting Point: 280-285°
Boiling Point: 431°
Solubility: Insoluble in water
Beilstein Reference: 1913557
MDL No.: MFCD00014428
Formula:
C₂₅H₂₀ Punto di ebollizione: 431 °C Punto di fusione: 280…285 °C Densità: 1,217 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014428 CAS Number: 630-76-2 EINECS: 211-144-0 |