Stampa…

1,3-Diphenylpropane ≥98%

Fornitore: Thermo Scientific

L08849.09 L08849.04
L08849.09EA 299 EUR
L08849.09 L08849.04
1,3-Diphenylpropane ≥98%
1,3-Diphenylpropane

Purity: 98% CAS No.: 1081-75-0 Molecular Formula: C15H16 Formula Weight: 196.29 Refractive Index: 1.5600 Boiling Point: 158-159°/10mm MDL No.: MFCD00043574

Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂(C₆H₅)
Peso molecolare: 196,29 g/mol
Punto di ebollizione: 158…159 °C (10 mmHg)
Densità: 0,980
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043574
CAS Number: 1081-75-0
EINECS: 214-101-4

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR