Stampa…
1,2-Diphenylethane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A14617.14 A14617.22
A14617.14EA 38.8 EUR
A14617.14 A14617.22
1,2-Diphenylethane ≥98%
1,2-Diphenylethane
Purity: 98+% CAS No.: 103-29-7 Molecular Formula: C6H5CH2CH2C6H5 Formula Weight: 182.27 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-53° Boiling Point: 284° Solubility: Soluble in ether, chloroform Beilstein Reference: 508068 Merck Reference: 14,1198 MDL No.: MFCD00004796
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
Punto di ebollizione: 284 °C
Punto di fusione: 50…53 °C
Densità: 1,013
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004796
CAS Number: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Merck Index: 14,1198