Stampa…
1,2-Diphenylethane 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
106230250 106231000 106230050
ACRO106230250EA 54.2 EUR
ACRO106230250 ACRO106231000 ACRO106230050
1,2-Diphenylethane 99%
1,2-Diphenylethane
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
Punto di ebollizione: 284 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 49…53 °C
Densità: 1,01 g/cm³
Flash Pt: 129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004796
CAS Number: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Merck Index: 12,01245
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥98.5 %