Stampa…
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,1'-(1,1,2,2-Tetramethylethylene)dibenzene, (2,3-Dimethylbutane-2,3-diyl)dibenzene
349980250 349981000
ACRO349980250EA 32.8 EUR
ACRO349980250 ACRO349981000
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane 95%
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane
Formula: H₃CC(CH₃)(C₆H₅)C(CH₃)(C₆H₅)CH₃
Peso molecolare: 238,37 g/mol
Punto di ebollizione: 170…171 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 90…110 °C
Densità: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00053713
CAS Number: 1889-67-4
EINECS: 217-568-2
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %