Stampa…
Blu Timolo ACS, Reag. Ph. Eur. Indicatore pH, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08176.0005 1.08176.0025
1.08176.0005EA 98.8 EUR
1.08176.0005 1.08176.0025
Blu Timolo ACS, Reag. Ph. Eur. Indicatore pH, Supelco®
Blu Timolo
Formula: C₂₇H₃₀O₅S
Peso molecolare: 466,6 g/mol
Punto di fusione: 221 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005869
CAS Number: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541
Visualizza i codici
Solubility 0.11 g/l (25 °C)
Melting Point 221 °C (decomposition)
Molar Mass 466.59 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3