Stampa…
Blu Timolo
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B21370.09 B21370.18
B21370.09EA 23.8 EUR
B21370.09 B21370.18
Blu Timolo
Blu Timolo
CAS No.: 76-61-9 Molecular Formula: C27H30O5S Formula Weight: 466.60 Melting Point: 223° dec. Merck Reference: 14,9400 MDL No.: MFCD00005869
Formula: C₂₇H₃₀O₅S
Punto di fusione: 223 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005869
CAS Number: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 14,9400