Stampa…
Rosso fenolo Reag. Ph. Eur.
Fornitore: Merck
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.59375.0001 1.59375.0100
1.59375.0001EA 327 EUR
1.59375.0001 1.59375.0100
Rosso fenolo Reag. Ph. Eur.
Rosso fenolo
Formula: C₁₉H₁₄O₅S
Peso molecolare: 354.38 g/mol
Punto di fusione: > 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003552
CAS Number: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329