Rosso fenolo ACS
Fornitore: Merck
Synonyms:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07241.0005
1.07241.0025
1.07241.0100
1.07241.1000
1.07241.0005EA
80.3
EUR
1.07241.0005
1.07241.0025
1.07241.0100
1.07241.1000
Rosso fenolo ACS
Rosso fenolo
Formula:
C₁₉H₁₄O₅S Peso molecolare: 354,38 g/mol Punto di fusione: > 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003552 CAS Number: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Merck Index: 13,07329 |
Solubility | 0.77 g/l (100 °C) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 354.38 g/mol |
Bulk Density | 200 - 300 kg/m3 |