Stampa…
Rosso fenolo
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21710.09 B21710.18 B21710.30
B21710.09EA 33 EUR
B21710.09 B21710.18 B21710.30
Rosso fenolo
Rosso fenolo
CAS No.: 143-74-8 Molecular Formula: C19H14O5S Formula Weight: 354.38 Odour: Odourless Boiling Point: 300° Beilstein Reference: 326470 Merck Reference: 14,7247 MDL No.: MFCD00003552
Formula: C₁₉H₁₄O₅S
Punto di ebollizione: >300 °C
Punto di fusione: > 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003552
CAS Number: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 14,7247