Stampa…
Rosso fenolo ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
16294.06 16294.14 16294.22
16294.06EA 35.7 EUR
16294.06 16294.14 16294.22
Rosso fenolo ACS
Rosso fenolo
CAS No.: 143-74-8 Molecular Formula: C19H14O5S Formula Weight: 354.38 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 326470 Merck Reference: 14,7247 MDL No.: MFCD00003552
pH indicator
Formula: C₁₉H₁₄O₅S
Peso molecolare: 354.38 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003552
CAS Number: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 14,7247