Stampa…
Rosso fenolo ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
417240050 417240100 417241000
ACRO417240050EA 37.2 EUR
ACRO417240050 ACRO417240100 ACRO417241000
Rosso fenolo ACS
Rosso fenolo
Formula: C₁₉H₁₄O₅S
Peso molecolare: 354.38 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003552
CAS Number: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Visualizza i codici
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Clarity of solution Passes test