Stampa…
Rosso fenolo, puro Indicatore
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
151430250 151430050 151431000
ACRO151430250EA 76.9 EUR
ACRO151430250 ACRO151430050 ACRO151431000
Rosso fenolo, puro Indicatore
Rosso fenolo
Formula: C₁₉H₁₄O₅S
Peso molecolare: 354,38 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003552
CAS Number: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Visualizza i codici
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in 95% ethanol) Clear soluble
UV Lambda max 555 to 561 nm (in buffer)
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1700 (at lambda max., in buffer)
Visual transition interval from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)