Stampa…
2-Biphenylylmethanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L07094.03 L07094.06
L07094.03EA 26.2 EUR
L07094.03 L07094.06
2-Biphenylylmethanol ≥98%
2-Biphenylylmethanol
Purity: 98% CAS No.: 2928-43-0 Molecular Formula: C13H12O Formula Weight: 184.24 Melting Point: 47-51° Boiling Point: 96°/0.04mm MDL No.: MFCD00004620
Formula: C₁₃H₁₂O
Punto di ebollizione: 96 °C (0,04 mmHg)
Punto di fusione: 47…51 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004620
CAS Number: 2928-43-0
EINECS: 220-892-7