Benzhydryl alcohol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Diphenylcarbinol, Benzhydrol, Diphenylmethanol
Purity: 99%
CAS No.: 91-01-0
Molecular Formula: C13H12O
Formula Weight: 184.24
Flash Point: 160°(320°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 297-298°
Beilstein Reference: 1424379
Merck Reference: 14,1090
MDL No.: MFCD00004488
Formula:
C₁₃H₁₂O Peso molecolare: 184,24 g/mol Punto di ebollizione: 297…298 °C Punto di fusione: 64…68 °C Densità: 1,054 g/cm³ (80 °C) Flash Pt: 160 °C (320 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004488 CAS Number: 91-01-0 EINECS: 202-033-8 Merck Index: 14,1090 |