Stampa…
Trityl alcohol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21196.0050 8.21196.0250
8.21196.0050EA 64.7 EUR
8.21196.0050 8.21196.0250
Trityl alcohol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Trityl alcohol
Formula: C₁₉H₁₆O
Peso molecolare: 260,34 g/mol
Punto di ebollizione: 360 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 160…163 °C
Densità: 1,1884 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004445
CAS Number: 76-84-6
EINECS: 200-988-5
Merck Index: 13,09810
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 160 - 163 °C
Molar Mass 260.34 g/mol
Boiling Point 360 °C
Synonyms Triphenyl carbinol
Hill Formula C19H16O
Chemical Formula (C6H5)3COH