4-Benzyloxybenzyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 836-43-1
Molecular Formula: C14H14O2
Formula Weight: 214.26
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 1877819
Formula:
C₁₄H₁₄O₂ Punto di fusione: 84…88 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004654 CAS Number: 836-43-1 EINECS: 212-649-9 |