Stampa…
4-Fluorobenzophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A11185.14 A11185.22 A11185.36
A11185.14EA 45.3 EUR
A11185.14 A11185.22 A11185.36
4-Fluorobenzophenone ≥97%
4-Fluorobenzophenone
Purity: 97% CAS No.: 345-83-5 Molecular Formula: C13H9FO Formula Weight: 200.21 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 130-132°/3mm Beilstein Reference: 1869800 MDL No.: MFCD00000352
Formula: C₁₃H₉FO
Peso molecolare: 200,21 g/mol
Punto di ebollizione: 130…132 °C (3 mmHg)
Punto di fusione: 45…49 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000352
CAS Number: 345-83-5
EINECS: 206-463-7