2-Fluorobenzophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
o-Fluorobenzophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 342-24-5
Molecular Formula: C13H9FO
Formula Weight: 200.21
Flash Point:
Formula:
C₁₃H₉FO Peso molecolare: 200,21 g/mol Punto di ebollizione: 149…150 °C (16 mmHg) Densità: 1,186 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000318 CAS Number: 342-24-5 EINECS: 206-440-1 |