Fenolftaleina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 77-09-8
Molecular Formula: C20H14O4
Formula Weight: 318.33
Melting Point: 258-262°
Beilstein Reference: 284423
Merck Reference: 14,7243
MDL No.: MFCD00005913
Formula:
C₂₀H₁₄O₄ Punto di fusione: 258…262 °C Densità: 1,299 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005913 CAS Number: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 REACH: 01-2119498295-24 Merck Index: 14,7243 |