Stampa…
Fenolftaleina ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
417181000 417185000 417180026
ACRO417181000EA 37 EUR
ACRO417181000 ACRO417185000 ACRO417180026
Fenolftaleina ACS
Fenolftaleina
Formula: C₂₀H₁₄O₄
Peso molecolare: 318,33 g/mol
Punto di fusione: 258…263 °C
Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005913
CAS Number: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
REACH: 01-2119498295-24
Merck Index: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=248228892066b1c78c0b5bcdd6b0bbace0cf774b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 8.0 (colorless) to pH 10 (red)
Clarity of alcohol solution Passes test