Stampa…
Benzile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01632.0005 8.01632.0250
8.01632.0005EA 22.1 EUR
8.01632.0005 8.01632.0250
Benzile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Benzile
Formula: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Peso molecolare: 210,23 g/mol
Punto di ebollizione: 346 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 95 °C
Densità: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003080
CAS Number: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Merck Index: 13,01078
Visualizza i codici
Solubility  - 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 95 °C
Molar Mass 210.23 g/mol
Boiling Point 346 - 348 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (128 °C)