Benzile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 134-81-6
Molecular Formula: C14H10O2
Formula Weight: 210.23
Melting Point: 94-96°
Boiling Point: 346-348°
Merck Reference: 14,1078
MDL No.: MFCD00003080
Formula:
(C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅) Punto di ebollizione: 346…348 °C Punto di fusione: 94…96 °C Densità: 1,521 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003080 CAS Number: 134-81-6 EINECS: 205-157-0 Merck Index: 14,1078 |