Stampa…
Benzile 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione
105411000 105415000 105410025
ACRO105411000EA 32.7 EUR
ACRO105411000 ACRO105415000 ACRO105410025
Benzile 99+%
Benzile
Formula: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Peso molecolare: 210.23 g/mol
Punto di ebollizione: 346…348 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 94…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003080
CAS Number: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Merck Index: 13,01078
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
GC ≥99.0 %
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Carbon compounds (as C) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %