2,4-Dihydroxybenzophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 131-56-6
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Flash Point: 125°(257°F)
Melting Point: 144-147°
Boiling Point: 194°/1mm
Beilstein Reference: 1311566
Merck Reference: 14,1106
MDL No.: MFCD00002277
Formula:
C₁₃H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 194 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 144…147 °C Densità: 1,320 Flash Pt: 125 °C (257 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002277 CAS Number: 131-56-6 EINECS: 205-029-4 Merck Index: 14,1106 |