Stampa…
4-Hydroxybenzophenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: (4-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, p-Hydroxybenzophenone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20661.0025 8.20661.0100
8.20661.0025EA 46.6 EUR
8.20661.0025 8.20661.0100
4-Hydroxybenzophenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Peso molecolare: 198,22 g/mol
Punto di ebollizione: 367 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 131…133 °C
Densità: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002355
CAS Number: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 131 - 133 °C
Molar Mass 198.22 g/mol
Boiling Point 260 - 262 °C (32 hPa)
Synonyms p-Benzoylphenol
Hill Formula C13H10O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4COC6H5