Stampa…
4-Hydroxybenzophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, p-Hydroxybenzophenone
A15096.0B A15096.18 A15096.30
A15096.0BEA 499 EUR
A15096.0B A15096.18 A15096.30
4-Hydroxybenzophenone ≥98%
4-Hydroxybenzophenone
Purity: 98% CAS No.: 1137-42-4 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Melting Point: 132-135° Boiling Point: 260-262°/24mm MDL No.: MFCD00002355
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Peso molecolare: 198,22 g/mol
Punto di ebollizione: 260…262 °C (24 mmHg)
Punto di fusione: 132…135 °C
Densità: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002355
CAS Number: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1