Stampa…
4-Hydroxybenzophenone 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, p-Hydroxybenzophenone
121010250 121011000
ACRO121010250EA 32.2 EUR
ACRO121010250 ACRO121011000
4-Hydroxybenzophenone 98+%
4-Hydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Peso molecolare: 198,22 g/mol
Punto di ebollizione: 367 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 132…135 °C
Densità: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002355
CAS Number: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1
Visualizza i codici
Appearance White to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 135 °C
GC ≥98.0 %
Sodium chloride (NaCl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤0.5 ppm