Stampa…
3-Hydroxybenzophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A18061.03 A18061.06 A18061.14
A18061.03EA 54.7 EUR
A18061.03 A18061.06 A18061.14
3-Hydroxybenzophenone ≥99%
3-Hydroxybenzophenone
Purity: 99% CAS No.: 13020-57-0 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Melting Point: 113-115° MDL No.: MFCD00002297
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 148 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: 113…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002297
CAS Number: 13020-57-0
EINECS: 235-879-1