Stampa…
2-Hydroxybenzophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, o-Hydroxybenzophenone
L11100.06 L11100.14
L11100.06EA 44.6 EUR
L11100.06 L11100.14
2-Hydroxybenzophenone ≥99%
2-Hydroxybenzophenone
Purity: 99% CAS No.: 117-99-7 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Melting Point: 38-40° Boiling Point: 171-173°/12mm MDL No.: MFCD00002216
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Peso molecolare: 198,22 g/mol
Punto di ebollizione: 171…173 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 38…40 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (172 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002216
CAS Number: 117-99-7
EINECS: 204-226-2