Stampa…
2-Hydroxybenzophenone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, o-Hydroxybenzophenone
146920100 146920250 146920010
ACRO146920100EA 90.7 EUR
ACRO146920100 ACRO146920250 ACRO146920010
2-Hydroxybenzophenone 99%
2-Hydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Peso molecolare: 198,22 g/mol
Punto di ebollizione: 171…173 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 37…40 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (172 °C)
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002216
CAS Number: 117-99-7
EINECS: 204-226-2
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 40 °C
GC ≥98.5 %