Stampa…
4-Aminobenzophenone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Aminophenyl)(phenyl)methanone, p-Aminobenzophenone
A13757.09 A13757.18
A13757.09EA 53 EUR
A13757.09 A13757.18
4-Aminobenzophenone 98%
4-Aminobenzophenone
Purity: 98% CAS No.: 1137-41-3 Molecular Formula: C13H11NO Formula Weight: 197.24 Melting Point: 121-124° Boiling Point: 245-247°/22mm MDL No.: MFCD00007895
Formula: C₁₃H₁₁NO
Peso molecolare: 197,24 g/mol
Punto di ebollizione: 245…247 °C (22 mmHg)
Punto di fusione: 121…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007895
CAS Number: 1137-41-3
EINECS: 214-506-6