Stampa…
4-Aminobenzophenone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Aminophenyl)(phenyl)methanone, p-Aminobenzophenone
103170100 103170250
ACRO103170100EA 46.7 EUR
ACRO103170100 ACRO103170250
4-Aminobenzophenone 98%
4-Aminobenzophenone
Formula: C₁₃H₁₁NO
Peso molecolare: 197.24 g/mol
Punto di ebollizione: 246 °C (17hPa)
Punto di fusione: 120…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007895
CAS Number: 1137-41-3
EINECS: 214-506-6
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green to beige to light grey to orange to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
GC ≥97.5 %