Benzofenone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 119-61-9
Molecular Formula: C13H10O
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 138°(280°F)
Physical Form: Cryst flakes or powder
Density: 1.111
Appearance: White
Odour: Pleasant
Melting Point: 47-50°
Boiling Point: 305°
Beilstein Reference: 1238185
Merck Reference: 14,1098
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003076
Formula:
C₁₃H₁₀O Punto di ebollizione: 305 °C Punto di fusione: 47…50 °C Densità: 1,111 Flash Pt: 138 °C (280 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003076 CAS Number: 119-61-9 EINECS: 204-337-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,1098 |