Stampa…
Benzofenone 99+%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
219680500 219680010 219680050 219682500
ACRO219680500EA 23.8 EUR
ACRO219680500 ACRO219680010 ACRO219680050 ACRO219682500
Benzofenone 99+%, puro
Benzofenone
Formula: C₁₃H₁₀O
Punto di ebollizione: 305,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 47…49 °C
Densità: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003076
CAS Number: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 49 °C
GC ≥99.0 %