Stampa…
Benzofenone 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
105560010 105565000 105560050
ACRO105560010EA 59.7 EUR
ACRO105560010 ACRO105565000 ACRO105560050
Benzofenone 99%, puro
Benzofenone
Formula: C₁₃H₁₀O
Punto di ebollizione: 305 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 47…49 °C
Densità: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003076
CAS Number: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 49 °C
GC ≥98.5 %