Stampa…
Rosso Clorofenolo
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Bis(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-chlorophenol] S,S-dioxide
B21623.06 B21623.14
B21623.06EA 40.7 EUR
B21623.06 B21623.14
Rosso Clorofenolo
Rosso Clorofenolo
CAS No.: 4430-20-0 Molecular Formula: C19H12Cl2O5S Formula Weight: 432.28 Beilstein Reference: 354053 MDL No.: MFCD00005877
Formula: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
Peso molecolare: 423,27 g/mol
Punto di fusione: ∼261 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005877
CAS Number: 4430-20-0
EINECS: 224-619-2