Stampa…
3-Chlorobenzophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: m-Chlorobenzophenone
B23085.06 B23085.14 B23085.22
B23085.06EA 31.9 EUR
B23085.06 B23085.14 B23085.22
3-Chlorobenzophenone ≥98%
3-Chlorobenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 1016-78-0 Molecular Formula: C13H9ClO Formula Weight: 216.67 Melting Point: 81-85° Beilstein Reference: 1869822
Formula: C₁₃H₉ClO
Peso molecolare: 216,67 g/mol
Punto di ebollizione: 322 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 81…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009816
CAS Number: 1016-78-0
EINECS: 213-809-0