Stampa…
2-Chlorobenzophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Chlorobenzophenone, (2-Chlorophenyl)(phenyl)methanone
A15867.14 A15867.22
A15867.14EA 43.5 EUR
A15867.14 A15867.22
2-Chlorobenzophenone ≥99%
2-Chlorobenzophenone
Purity: 99+% CAS No.: 5162-03-8 Molecular Formula: C13H9ClO Formula Weight: 216.67 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-47° Boiling Point: 330° Beilstein Reference: 1869594 MDL No.: MFCD00000558
Formula: C₁₃H₉ClO
Peso molecolare: 216,67 g/mol
Punto di ebollizione: 330 °C
Punto di fusione: 44…47 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000558
CAS Number: 5162-03-8
EINECS: 225-936-9