α,4-Dichloro-α-phenyltoluene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Chlorobenzhydryl chloride, 1-Chloro-4-(chloro(phenyl)methyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 134-83-8
Molecular Formula: C13H10Cl2
Formula Weight: 237.13
Flash Point: 194°(381°F)
Refractive Index: 1.6030
Boiling Point: 159-160°/2mm
Beilstein Reference: 2050236
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000856
Formula:
C₁₃H₁₀Cl₂ Peso molecolare: 237,13 g/mol Punto di ebollizione: 159…160 °C (2 mmHg) Densità: 1,239 Flash Pt: 194 °C (381 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000856 CAS Number: 134-83-8 EINECS: 205-158-6 UN: 3265 ADR: 8,II |