Stampa…
Porpora bromocresolo ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03025.0005 1.03025.0025 1.03025.0500
1.03025.0005EA 99.4 EUR
1.03025.0005 1.03025.0025 1.03025.0500
Porpora bromocresolo ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Porpora bromocresolo
Formula: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Punto di fusione: 242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011681
CAS Number: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 242 °C
Molar Mass 540.22 g/mol
Bulk Density 515 kg/m3